1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
H1695-1G H1695-5G
TCIAH1695-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1695-1G TCIAH1695-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1032 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864418
Numéro CAS: 33641-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité