2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid 2-Hydroxybutyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1714-25G H1714-500G
TCIAH1714-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1714-25G TCIAH1714-500G
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD19707078
Numéro CAS: 13159-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité