1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Isocyanidomethyl)-1H-benzotriazole, (1H-Benzotriazol-1-yl)methyl Isocyanide
I0455-1G I0455-5G
TCIAI0455-1GEA 145 EUR InStock
TCIAI0455-1G TCIAI0455-5G
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (par HPLC)
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
Formule: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00961633
Numéro CAS: 87022-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité