(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
I0476-25G I0476-5G I0476-1G
TCIAI0476-25GEA 701 EUR InStock
TCIAI0476-25G TCIAI0476-5G TCIAI0476-1G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671548
Numéro CAS: 112211-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -73.0 deg (C=1,ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité