1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
I0544-1G I0544-25G I0544-5G
TCIAI0544-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0544-1G TCIAI0544-25G TCIAI0544-5G
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one ≥99.0% (par GC)
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00043005
Numéro CAS: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité