(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-4-Isopropyl-3-propionyloxazolidin-2-one
I0573-1G I0573-5G
TCIAI0573-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAI0573-1G TCIAI0573-5G
(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥97.0% (par GC)
(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043401
Numéro CAS: 77877-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +91.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité