2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
I0670-25G I0670-5G
TCIAI0670-25GEA 99 EUR InStock
TCIAI0670-25G TCIAI0670-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD01721800
Numéro CAS: 22884-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité