L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide
I0729-25G I0729-5G
TCIAI0729-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAI0729-25G TCIAI0729-5G
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide
Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130070
Numéro CAS: 51115-67-4
EINECS: 256-974-4
Merck Index: 14,09716
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité