Isoliquiritigenin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 2',4,4'-Trihydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
I0822-100MG I0822-1G
TCIAI0822-100MGEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0822-100MG TCIAI0822-1G
Isoliquiritigenin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoliquiritigenin
Formule: C₁₅H₁₂O₄
MW: 256,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075907
Numéro CAS: 961-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité