Hexanoate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopentyl hexanoate, Isoamyl caproate, Isoamyl hexanoate, Hexanoic acid Isopentyl ester, Hexanoic acid isoamyl ester, Isopentyl caproate, Caproic acid isoamyl ester, Caproic acid isopentyl ester, 3-Methylbutyl hexanoate, Hexanoic acid isopentyl ester
I0899-25ML I0899-100ML
TCIAI0899-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAI0899-25ML TCIAI0899-100ML
Hexanoate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Hexanoate d'isopentyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00027280
Numéro CAS: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&vid=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité