Isoxazolidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
I0966-1G I0966-5G
TCIAI0966-1GEA 113 EUR InStock
TCIAI0966-1G TCIAI0966-5G
Isoxazolidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Isoxazolidine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO·HCl
MW: 109,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD11100465
Numéro CAS: 39657-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55be7fd6261467825e8ff23b05397da382ce5159&vid=55be7fd6261467825e8ff23b05397da382ce5159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité