5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Iodo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
I0969-200MG I0969-1G
TCIAI0969-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0969-200MG TCIAI0969-1G
5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (par GC)
5'-Iodo-m-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₃I
MW: 356,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD26131291
Numéro CAS: 87666-86-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c909eb3658a429f0cb5ead433684c175fec1eac&vid=1c909eb3658a429f0cb5ead433684c175fec1eac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité