Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodotriphenylene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0978-200MG I0978-1G
TCIAI0978-200MGEA 105 EUR InStock
TCIAI0978-200MG TCIAI0978-1G
2-Iodotriphenylene ≥98.0% (par GC)
2-Iodotriphenylene


Formule: C₁₈H₁₁I
MW: 354,19 g/mol
Numéro CAS: 1228778-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d995790319c923933b8035f30337026851ac50f5&vid=d995790319c923933b8035f30337026851ac50f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité