(3-Iodophényl)acétonitrile ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Iodobenzyl cyanide, 2-(3-Iodophenyl)acetonitrile
I1002-1G I1002-5G
TCIAI1002-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAI1002-1G TCIAI1002-5G
(3-Iodophényl)acétonitrile ≥96.0% (par GC)
(3-Iodophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040890
Numéro CAS: 130723-54-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&vid=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité