(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4R,4'R)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole), (R,R)-2,2-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)propane, 2,2-Bis[(4R)-4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]propane
I1089-250MG I1089-1G
TCIAI1089-250MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAI1089-250MG TCIAI1089-1G
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline)
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₂
MW: 266,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD28038687
Numéro CAS: 150529-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité