JK-P3 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethoxy-N-(5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)benzamide
J0012-25MG J0012-5MG
TCIAJ0012-25MGEA 361 EUR InStock
TCIAJ0012-25MG TCIAJ0012-5MG
JK-P3 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
JK-P3
Formule: C₁₈H₁₇N₃O₃
MW: 323,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22666405
Numéro CAS: 942655-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité