Kenpaullone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Bromo-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, 9-Bromo-7,12-dihydrobenzo[2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
K0052-10MG K0052-50MG
TCIAK0052-10MGEA 110 EUR InStock
TCIAK0052-10MG TCIAK0052-50MG
Kenpaullone ≥97.0% (par HPLC)
Kenpaullone
Formule: C₁₆H₁₁BrN₂O
MW: 327,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683595
Numéro CAS: 142273-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 9.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité