Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

K02288 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[6-Amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyridin-3-yl]phenol

K0065-10MG K0065-50MG
TCIAK0065-10MGEA 114 EUR InStock
TCIAK0065-10MG TCIAK0065-50MG
K02288 ≥98.0% (par HPLC)
K02288


Formule: C₂₀H₂₀N₂O₄
MW: 352,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26936347
Numéro CAS: 1431985-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité