Plomb (II) iodure ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Diiodure de plombIodure de plomb(II)
TCIAL0279-1GEA 22 EUR InStock
TCIAL0279-1G TCIAL0279-1KG TCIAL0279-5G TCIAL0279-100G TCIAL0279-25G
Plomb (II) iodure ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Plomb (II) iodure
Formule: I₂Pb
MW: 461,01 g/mol
Point d'ébullition: 954°C
Point de fusion: 412°C
Numéro MDL: MFCD00011163
Numéro CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Water max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité