Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

LFM-A13 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

L0309-10MG L0309-50MG
TCIAL0309-10MGEA 169 EUR InStock
TCIAL0309-10MG TCIAL0309-50MG
LFM-A13 ≥98.0% (par HPLC)
LFM-A13


Formule: C₁₁H₈Br₂N₂O₂
MW: 360,00 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179204
Numéro CAS: 62004-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.30 to 8.20 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité