Sodium-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
M0057-25G M0057-500G
TCIAM0057-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0057-25G TCIAM0057-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC)
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
MW: 189,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065334
Numéro CAS: 2492-26-4
EINECS: 219-660-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to granule
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Drying loss max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité