Methacholine chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mecholyl Chloride, O-Acetyl-beta-methylcholine Chloride, Acetyl-β-methylcholine chloride
M0073-500G M0073-25G
TCIAM0073-500GEA 663 EUR InStock
TCIAM0073-500G TCIAM0073-25G
Methacholine chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methacholine chloride
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011817
Numéro CAS: 62-51-1
EINECS: 200-537-2
Merck Index: 14,05940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312c32d701209d6337fd5ea521b177831b4bcc6e&vid=312c32d701209d6337fd5ea521b177831b4bcc6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité