Isobutyl methacrylate polymer
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic Acid Isobutyl Ester Polymer, Poly(isobutyl methacrylate)
M0086-25G M0086-500G
TCIAM0086-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0086-25G TCIAM0086-500G
Isobutyl methacrylate polymer
Isobutyl methacrylate polymer
Formule: (C₈H₁₄O₂)n
Numéro MDL: MFCD00008931
Numéro CAS: 9011-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Viscosity 100.0 to 160.0 mPa-s (40 wt%, Toluene, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité