2,2,4,4-Tétraméthylpentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21642.09 B21642.18
B21642.09EA 94.4 EUR InStock
B21642.09 B21642.18
2,2,4,4-Tétraméthylpentane ≥98%
2,2,4,4-Tétraméthylpentane
Purity: 98% CAS No.: 1070-87-7 Molecular Formula: C9H20 Formula Weight: 128.26 Flash Point: 6°(43°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 121° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00060873
Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C
Point de fusion: –66.5 °C
Densité: 0.72
Point d'éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060873
Numéro CAS: 1070-87-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité