1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Danishefsky's Diene
M0759-5ML M0759-25ML
TCIAM0759-5MLEA 196 EUR InStock
TCIAM0759-5ML TCIAM0759-25ML
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (par GC)
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Formule: C₈H₁₆O₂Si
MW: 172,30 g/mol
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008498
Numéro CAS: 59414-23-2
EINECS: 261-753-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06001
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité