Methyl propargyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-Propynyl Ether
M0860-25ML M0860-5ML
TCIAM0860-25MLEA 214 EUR InStock
TCIAM0860-25ML TCIAM0860-5ML
Methyl propargyl ether ≥98.0% (par GC)
Methyl propargyl ether
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: -18°C
Numéro MDL: MFCD00008578
Numéro CAS: 627-41-8
EINECS: 210-998-1
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité