trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0893-25ML M0893-5ML
TCIAM0893-25MLEA 275 EUR InStock
TCIAM0893-25ML TCIAM0893-5ML
trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (par GC)
trans-2-Methyl-2-pentenal
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00006978
Numéro CAS: 14250-96-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&vid=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité