2-Éthylhexyle 3-sulfanylpropanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercaptopropionic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropanoate, 2-Octyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Octyl Ester
M1067-25ML M1067-500ML
TCIAM1067-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1067-25ML TCIAM1067-500ML
2-Éthylhexyle 3-sulfanylpropanoate ≥98.0% (par GC)
2-Éthylhexyle 3-sulfanylpropanoate
Formule: C₁₁H₂₂O₂S
MW: 218,36 g/mol
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00087933
Numéro CAS: 50448-95-8
EINECS: 256-589-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité