(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1108-1G M1108-5G
TCIAM1108-1GEA 194 EUR InStock
TCIAM1108-1G TCIAM1108-5G
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00191462
Numéro CAS: 139015-32-0
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité