1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(1-Methoxy-1-propenyl)oxy]trimethylsilane
M1199-1G M1199-5G
TCIAM1199-1GEA 130 EUR InStock
TCIAM1199-1G TCIAM1199-5G
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (par GC)
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formule: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671554
Numéro CAS: 34880-70-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&vid=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité