(R)-(+)-Methylsuccinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-Pyrotartaric Acid
M1226-25G M1226-5G
TCIAM1226-25GEA 193 EUR InStock
TCIAM1226-25G TCIAM1226-5G
(R)-(+)-Methylsuccinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-Methylsuccinic acid
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209602
Numéro CAS: 3641-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité