N-Methyl-4-nitrophthalimide ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-5-nitroisoindoline-1,3-dione
M1310-25G M1310-5G
TCIAM1310-25GEA 117 EUR InStock
TCIAM1310-25G TCIAM1310-5G
N-Methyl-4-nitrophthalimide ≥99.0% (par HPLC)
N-Methyl-4-nitrophthalimide
Formule: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00454263
Numéro CAS: 41663-84-7
EINECS: 255-483-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité