ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,5-Dihydro-5-methyl-3-methylene-2(3H)-furanone
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M1453-25G M1453-5G
TCIAM1453-25GEA 378 EUR InStock
TCIAM1453-25G TCIAM1453-5G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (par GC) stabilisé
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797118
Numéro CAS: 62873-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&vid=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité