10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10-Methyl-9-phenylacridin-10-ium perchlorate
M1775-1G M1775-5G
TCIAM1775-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM1775-1G TCIAM1775-5G
10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₄
MW: 369,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038537
Numéro CAS: 36519-61-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité