2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene hydrochloride, Carvedilol EP IMpurity E, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride hydrate, 2-(2-Aminoethoxy)anisole hydrochloride
M1794-25G M1794-5G
TCIAM1794-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAM1794-25G TCIAM1794-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO₂
MW: 203,6660 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631120
Numéro CAS: 64464-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité