4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trichloroacetimidic Acid 4-Methoxybenzyl Ester
M2016-5G M2016-25G
TCIAM2016-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAM2016-5G TCIAM2016-25G
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (par GC)
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Formule: C₁₀H₁₀Cl₃NO₂
MW: 282,55 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00134547
Numéro CAS: 89238-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&vid=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité