Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl alpha-broMophenylacetate, ɑ-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
M2038-25G M2038-5G
TCIAM2038-25GEA 138 EUR InStock
TCIAM2038-25G TCIAM2038-5G
Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013535
Numéro CAS: 3042-81-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité