Sulfanylacétate de 3-méthoxybutyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxybutyl 2-mercaptoacetate, 3-Methoxybutyl Mercaptoacetate, Mercaptoacetic Acid 3-Methoxybutyl Ester, Thioglycolic Acid 3-Methoxybutyl Ester
M2060-25G M2060-500G
TCIAM2060-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2060-25G TCIAM2060-500G
Sulfanylacétate de 3-méthoxybutyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Sulfanylacétate de 3-méthoxybutyle
Formule: C₇H₁₄O₃S
MW: 178,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038084
Numéro CAS: 27431-39-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité