O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2085-1G M2085-5G
TCIAM2085-1GEA 131 EUR InStock
TCIAM2085-1G TCIAM2085-5G
O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 103491-33-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité