3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
M2105-5G M2105-25G
TCIAM2105-5GEA 197 EUR InStock
TCIAM2105-5G TCIAM2105-25G
3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Densité: 0.85
Numéro MDL: MFCD00001494
Numéro CAS: 6850-35-7
EINECS: 229-940-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=670494cb3842ff484dae188c32f5c8acc2a5d62a&vid=670494cb3842ff484dae188c32f5c8acc2a5d62a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité