4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
M2110-25G M2110-5G
TCIAM2110-25GEA 288 EUR InStock
TCIAM2110-25G TCIAM2110-5G
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 307,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD07772867
Numéro CAS: 106261-49-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité