Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl adamantane-1-carboxylate, 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
M2119-25G M2119-5G
TCIAM2119-25GEA 218 EUR InStock
TCIAM2119-25G TCIAM2119-5G
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1-adamantanecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01838519
Numéro CAS: 711-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité