1-Boc-isonipecotic acid methyl ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected, 1-tert-Butyl 4-methyl piperidine-1,4-dicarboxylate
M2227-1G M2227-5G
TCIAM2227-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2227-1G TCIAM2227-5G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester ≥98.0% (par GC)
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,2994 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183584
Numéro CAS: 124443-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité