Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
M2246-1G M2246-5G
TCIAM2246-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAM2246-1G TCIAM2246-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD08056372
Numéro CAS: 106291-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=144f4e5246e9680a2094007b0d388c3a707af42c&vid=144f4e5246e9680a2094007b0d388c3a707af42c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité