3-Amino-4-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
M2301-1G M2301-5G
TCIAM2301-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2301-1G TCIAM2301-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD00134580
Numéro CAS: 25449-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e827baf55704eae4d47b7c816162dbeb736c6a5&vid=0e827baf55704eae4d47b7c816162dbeb736c6a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité