2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
M2335-1G M2335-5G
TCIAM2335-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM2335-1G TCIAM2335-5G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₅H₇BN₂O₃
MW: 153,9317 g/mol
Point de fusion: 161°C
Numéro MDL: MFCD03094664
Numéro CAS: 628692-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b830e2dc882b27717e4984a4d224d63ff22aaa&vid=89b830e2dc882b27717e4984a4d224d63ff22aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité