Mizoribine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(beta-D-Ribofuranosyl)-5-hydroxyimidazole-4-carboxamide, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide
M2399-50MG M2399-250MG
TCIAM2399-50MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAM2399-50MG TCIAM2399-250MG
Mizoribine ≥98.0% (par HPLC)
Mizoribine
Formule: C₉H₁₃N₃O₆
MW: 259,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057221
Numéro CAS: 50924-49-7
Merck Index: 14,06222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c276a8ff33354d0ea6509efb7bf59f783f1f8cf9&vid=c276a8ff33354d0ea6509efb7bf59f783f1f8cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 16.70 %
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -27.0 deg (C=2,H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité