Meclofenoxate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)acetate Hydrochloride, 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Centrophenoxine hydrochloride
M2460-1G M2460-5G
TCIAM2460-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2460-1G TCIAM2460-5G
Meclofenoxate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Meclofenoxate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO₃
MW: 294,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012533
Numéro CAS: 3685-84-5
EINECS: 222-975-3
Merck Index: 14,05780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d267218fc052def659d7b115118f490b4b290664&vid=d267218fc052def659d7b115118f490b4b290664&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité