4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Propyleneglycol sulphite, 1,2-Propanediol Cyclic Sulphite, 1,2-Propylene sulphite
M2471-5G M2471-25G
TCIAM2471-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM2471-5G TCIAM2471-25G
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers)
Formule: C₃H₆O₃S
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00041209
Numéro CAS: 1469-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&vid=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité