6-Methylnicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methylpyridine-3-carboxamide
M2477-5G M2477-25G
TCIAM2477-5GEA 104 EUR InStock
TCIAM2477-5G TCIAM2477-25G
6-Methylnicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006342
Numéro CAS: 6960-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95fd10d504cc155aa85acf65de3c39627989c812&vid=95fd10d504cc155aa85acf65de3c39627989c812&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité